Tisk…
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
187900500 187902500 187900010
ACRO187900500EA 1490 CZK
ACRO187900500 ACRO187902500 ACRO187900010
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Vzorec: C₆H₁₆AlNaO₄
MW: 202.16 g/mol
Hustota: 1.036 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011631
CAS číslo: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Comments Liquid
D-Enrichment ≥99.4 %