Tisk…
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 4710 CZK
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂S
Bod tání: 106…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006676
CAS číslo: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %