Tisk…
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
268600250 268600050 268601000
ACRO268600250EA 5300 CZK
ACRO268600250 ACRO268600050 ACRO268601000
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Vzorec: C₁₀H₁₆Cl₂IN
MW: 348,06 g/mol
Bod tání: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075259
CAS číslo: 114971-52-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %