1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
M-Clarity™ quality level = MQ100
311294-500MG
311294-100MG
SIAL311294-500MGEA
7420
CZK
SIAL311294-500MG
SIAL311294-100MG
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Vzorec:
C₉H₂₁N₃ MW: 171,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012359 CAS číslo: 96556-05-7 UN: 3267 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)