Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
114430050
114430250
ACRO114430050EA
1650
CZK
ACRO114430050
ACRO114430250
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate) 95%
Diethyl mesoxalate (diethyl ketomalonate)
Vzorec:
C₇H₁₀O₅ Bod varu: 208…210 °C (760 mmHg) Hustota: 1,142 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009121 CAS číslo: 609-09-6 EINECS: 210-176-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |