2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25213.03
B25213.06
B25213.14
B25213.03EA
1150
CZK
B25213.03
B25213.06
B25213.14
2-Ethyl-6-methylphenol ≥97%
2-Ethyl-6-methylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 1687-64-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5310
Vzorec:
C₉H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00962292 CAS číslo: 1687-64-5 |