Tisk…
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L15615.03 L15615.06
L15615.03EA 1200 CZK
L15615.03 L15615.06
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride ≥98%
2,2-Diphenylpropylamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 40691-66-5 Molecular Formula: C15H17N.HCl Formula Weight: 247.77 Melting Point: 250-256° Beilstein Reference: 3709987
Vzorec: C₁₅H₁₈ClN
MW: 247,77 g/mol
Bod tání: 250…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008133
CAS číslo: 40691-66-5
EINECS: 255-039-8