2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03482.03
L03482.06
L03482.03EA
1650
CZK
L03482.03
L03482.06
2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Purity: 94%
CAS No.: 65232-57-7
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 78-80°/2mm
MDL No.: MFCD00017770
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br Bod varu: 78…80 °C (2 mmHg) Hustota: 1,264 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017770 CAS číslo: 65232-57-7 |