Diethyl difluoromalonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16042.03
L16042.06
L16042.03EA
2530
CZK
L16042.03
L16042.06
Diethyl difluoromalonate ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 680-65-9
Molecular Formula: C7H10F2O4
Formula Weight: 196.15
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 94-95°/23mm
MDL No.: MFCD00221617
Vzorec:
C₇H₁₀F₂O₄ Bod varu: 94…95 °C (23 mmHg) Hustota: 1,179 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00221617 CAS číslo: 680-65-9 |