Methyl-3-(methylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W272000-1KG-K
W272000-250G-K
W272000-5KG-K
SIALW272000-1KG-KEA
6970
CZK
SIALW272000-1KG-K
SIALW272000-250G-K
SIALW272000-5KG-K
Methyl-3-(methylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-(methylthio)propionate
Vzorec:
C₅H₁₀O₂S |
MDL Number:
MFCD00008565 CAS číslo: 13532-18-8 EINECS: 236-883-6 |