Tisk…
Methyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl3-(methylthio)propionate
A10649.14 A10649.22 A10649.36
A10649.14EA 996 CZK
A10649.14 A10649.22 A10649.36
Methyl-3-(methylthio)propionate ≥98%
Methyl-3-(methylthio)propionate
Purity: 98% CAS No.: 13532-18-8 Molecular Formula: C5H10O2S Formula Weight: 134.20 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 72-73°/11mm Beilstein Reference: 1745077 MDL No.: MFCD00008565
Vzorec: C₅H₁₀O₂S
MW: 134.20 g/mol
Bod varu: 72…73 °C (11 mmHg)
Hustota: 1.074
Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008565
CAS číslo: 13532-18-8
EINECS: 236-883-6