Tisk…
Ethyl-3-(methylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W334308-100G-K W334308-1KG-K W334308-5KG-K
SIALW334308-100G-KEA 2130 CZK
SIALW334308-100G-K SIALW334308-1KG-K SIALW334308-5KG-K
Ethyl-3-(methylthio)propionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-(methylthio)propionate
Vzorec: C₆H₁₂O₂S
MDL Number: MFCD00039900
CAS číslo: 13327-56-5
EINECS: 236-370-7