Diethylbenzene (mixture of isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19548.AE
A19548.AP
A19548.0F
A19548.AEEA
762
CZK
A19548.AE
A19548.AP
A19548.0F
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
CAS No.: 25340-17-4
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.495
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00792900
Vzorec:
C₁₀H₁₄ Bod varu: 182…184 °C Hustota: 0,87 Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00792900 CAS číslo: 25340-17-4 EINECS: 246-874-9 UN: 2049 ADR: 3,III |