Tisk…
Diethylbenzene (mixture of isomers) mixture of o-, m- and p-isomers 95% (sum of isomers)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114160010 114160025 114160100
ACRO114160010EA 1910 CZK
ACRO114160010 ACRO114160025 ACRO114160100
Diethylbenzene (mixture of isomers) mixture of o-, m- and p-isomers 95% (sum of isomers)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₀H₁₄
Bod varu: 180…182 °C (760 mmHg)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,869 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792900
CAS číslo: 25340-17-4
EINECS: 246-874-9
UN: 2049
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of o-, m-, p-isomers)
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm