Tisk…
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
337150050 337150010 337150250
ACRO337150050EA 9200 CZK
ACRO337150050 ACRO337150010 ACRO337150250
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside 99%
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Bod tání: 204…218 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064088
CAS číslo: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (2% in methanol) Clear to slightly hazy colorless to green-yellow solution
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +210° to +220° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Impurity ≤0.1 % (p-Nitrophenol)