Tisk…
Carminic acid 70-90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346630010 346630050
ACRO346630010EA 3260 CZK
ACRO346630010 ACRO346630050
Carminic acid 70-90%
Carminic acid
Vzorec: C₂₂H₂₀O₁₃
Bod tání: 136 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167028
CAS číslo: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
UN: 3147
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥70 %