Tisk…
Methyl-α-D-glucopyranoside 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
173841000 173845000 173840025
ACRO173841000EA 1190 CZK
ACRO173841000 ACRO173845000 ACRO173840025
Methyl-α-D-glucopyranoside 99%
Methyl-α-D-glucopyranoside
Vzorec: C₇H₁₄O₆
Bod varu: 200 °C (,2 mmHg)
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064086
CAS číslo: 97-30-3
EINECS: 202-571-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.1 % (60 to 70°C)
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +156° to +161° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)