2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226920-250G
226920-50G
SIAL226920-250GEA
12640
CZK
SIAL226920-250G
SIAL226920-50G
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Vzorec:
C₅H₁₄N₂ |
MDL Number:
MFCD00009801 CAS číslo: 7328-91-8 EINECS: 230-819-0 |