Phenylglyoxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00648.06
L00648.14
L00648.06EA
1040
CZK
L00648.06
L00648.14
Phenylglyoxylic acid ≥98%
Phenylglyoxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 611-73-4
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 62-67°
Boiling Point: 147-151°/12mm
MDL No.: MFCD00002575
Vzorec:
C₈H₆O₃ Bod varu: 147…151 °C (12 mmHg) Bod tání: 62…67 °C Hustota: 1,38 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002575 CAS číslo: 611-73-4 EINECS: 210-278-7 |