Tisk…
Phenylglyoxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105760050 105760250 105761000
ACRO105760050EA 1070 CZK
ACRO105760050 ACRO105760250 ACRO105761000
Phenylglyoxylic acid 97%
Phenylglyoxylic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Bod tání: 60…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002575
CAS číslo: 611-73-4
EINECS: 210-278-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 69 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥98.0 %