Tisk…
2-(2-Bromoacetyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
595594-1G 595594-5G
SIAL595594-1GEA 3360 CZK
SIAL595594-1G SIAL595594-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Vzorec: C₆H₅BrOS
MDL Number: MFCD02677721
CAS číslo: 10531-41-6
UN: 3261
ADR: 8,II