Tisk…
Hydroxid sodný-D 40% in D₂O (99% D) (Isotopic), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
176788-100G 176788-10G 176788-50G
SIAL176788-100GEA 7430 CZK
SIAL176788-100G SIAL176788-10G SIAL176788-50G
Hydroxid sodný-D 40% in D₂O (99% D) (Isotopic), Sigma-Aldrich®
Hydroxid sodný-D
Vzorec: NaOD
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037669
CAS číslo: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8,II