Tisk…
Hydroxid sodný-D 40% (w/w) in D₂O for NMR spectroscopy (D₂O 99+ atom%D)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175470500 175470100
ACRO175470500EA 4820 CZK
ACRO175470500 ACRO175470100
Hydroxid sodný-D 40% (w/w) in D₂O for NMR spectroscopy (D₂O 99+ atom%D)
Hydroxid sodný-D
Vzorec: NaOD
Hustota: 1,46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037669
CAS číslo: 14014-06-3
EINECS: 237-825-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
D-Enrichment ≥99.0 %
Concentration 40 to 42 % w/w
HPLC ≥95.0 %