2-Isopropyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
243132-1G
243132-5G
SIAL243132-1GEA
1560
CZK
SIAL243132-1G
SIAL243132-5G
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O |
MDL Number:
MFCD00006135 CAS číslo: 25773-40-4 EINECS: 247-256-1 |