Tisk…
Niobium carbide ≥99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12147.14 12147.22
12147.14EA 2350 CZK
12147.14 12147.22
Niobium carbide ≥99% (metals basis)
Niobium carbide
Purity: 99+% CAS No.: 12069-94-2 Molecular Formula: NbC Formula Weight: 104.91 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.60 Melting Point: 3500° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016237
Vzorec: CNb
MW: 104.91 g/mol
Bod tání: 3500 °C
Hustota: 7.60
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016237
CAS číslo: 12069-94-2
EINECS: 235-117-8
UN: 3178
ADR: 4.1 III