Tisk…
cis,cis,cis-13,16,19-Docosatrienoic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
90170-100 90170-50 90170-25
CAYM90170-100EA 5240 CZK
CAYM90170-100 CAYM90170-50 CAYM90170-25
cis,cis,cis-13,16,19-Docosatrienoic acid
cis,cis,cis-13,16,19-Docosatrienoic acid
Vzorec: C₂₂H₃₈O₂
CAS číslo: 28845-86-5