Tisk…
Methyl phenylglyoxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl benzoylformate, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate
126370250 126370050
ACRO126370250EA 2930 CZK
ACRO126370250 ACRO126370050
Methyl phenylglyoxylate 99%
Methyl phenylglyoxylate
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod varu: 246…248 °C (760 mmHg)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008443
CAS číslo: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test