Tisk…
Ethyl phenylglyoxylate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl benzoylformate
410350050 410350250
ACRO410350050EA 861 CZK
ACRO410350050 ACRO410350250
Ethyl phenylglyoxylate 95%
Ethyl phenylglyoxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod varu: 138…139 °C (18 mmHg)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009120
CAS číslo: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %