2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
L07560.06
L07560.14
L07560.06EA
3000
CZK
L07560.06
L07560.14
2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
2-(Trimethylacetyl)thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 20409-48-7
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.26
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-116°/14mm
Beilstein Reference: 116243
MDL No.: MFCD00051668
Vzorec:
C₉H₁₂OS Bod varu: 114…116 °C (14 mmHg) Hustota: 1,07 Bod vzplanutí: 99 °C (210 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051668 CAS číslo: 20409-48-7 |