Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H26778.03 H26778.06
H26778.03EA 5700 CZK
H26778.03 H26778.06
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 363-47-3 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Odour: Characteristic Melting Point: 77-80° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04115910
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Bod tání: 77…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115910
CAS číslo: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III