3-Methylbenzamidoxime
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
13057-500
13057-1
13057-5
CAYM13057-500EA
1540
CZK
CAYM13057-500
CAYM13057-1
CAYM13057-5
3-Methylbenzamidoxime
3-Methylbenzamidoxime
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00833266 CAS číslo: 40067-82-1 |