Tisk…
2-Methylbenzamidoxime
Dodavatel: Cayman Chemical
13002-500 13002-1 13002-5
CAYM13002-500EA 1290 CZK
CAYM13002-500 CAYM13002-1 CAYM13002-5
2-Methylbenzamidoxime
2-Methylbenzamidoxime
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
CAS číslo: 40312-14-9