Tisk…
4-Aminobenzamidoxime
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
11053-500 11053-5 11053-1
CAYM11053-500EA 1350 CZK
CAYM11053-500 CAYM11053-5 CAYM11053-1
4-Aminobenzamidoxime
4-Aminobenzamidoxime
Vzorec: C₇H₉N₃O
MDL Number: MFCD08061151
CAS číslo: 277319-62-7