Tisk…
2-Aminobenzamidoxime
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 2-Amino-N-hydroxybenzimidamide
11062-500 11062-1 11062-5
CAYM11062-500EA 1480 CZK
CAYM11062-500 CAYM11062-1 CAYM11062-5
2-Aminobenzamidoxime
2-Aminobenzamidoxime
Vzorec: C₇H₉N₃O
MW: 151.17
MDL Number: MFCD00492723
CAS číslo: 16348-49-5