Tisk…
4-Methoxythiobenzamide
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: 4-Methoxybenzothioamide
10552-500 10552-1 10552-5
CAYM10552-500EA 858 CZK
CAYM10552-500 CAYM10552-1 CAYM10552-5
4-Methoxythiobenzamide
4-Methoxythiobenzamide
Vzorec: C₈H₉NOS
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155 °C
MDL Number: MFCD00040993
CAS číslo: 2362-64-3