3-Methoxythiobenzamide
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
3-Methoxybenzothioamide, 3-Methoxybenzenecarbothioamide
10553-500
10553-1
10553-5
CAYM10553-500EA
828
CZK
CAYM10553-500
CAYM10553-1
CAYM10553-5
3-Methoxythiobenzamide
3-Methoxythiobenzamide
Vzorec:
C₈H₉NOS MW: 167.23 |
MDL Number:
MFCD04627361 CAS číslo: 64559-06-4 |