Tisk…
Nessler reagent
Dodavatel: Lovibond
Nebezpečí
465200 465201
LOVI465200EA 708 CZK
LOVI465200 LOVI465201
Nessler reagent
Nessler reagent
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049656
CAS číslo: 7783-33-7
UN: 2922
ADR: 8,II