Tisk…
5-Bromo-2-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
528226-25G 528226-5G
SIAL528226-25GEA 6650 CZK
SIAL528226-25G SIAL528226-5G
5-Bromo-2-hydroxypyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MDL Number: MFCD00234042
CAS číslo: 13466-38-1