Tisk…

3-Isobutyl-1-methylxanthine

Dodavatel: Cayman Chemical
Varování

Synonyms: IBMX

13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 1540 CZK
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthine
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222,25 g/mol
Bod tání: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS číslo: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR