Tisk…
Deuteriumoxid Isotope_(99.90% D) NMR
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Water-D2, Heavy water
84541.0500EA 57630 CZK
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuteriumoxid Isotope_(99.90% D) NMR
Deuteriumoxid
Vzorec: D₂O
MW: 20
Bod varu: 101.3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3.8 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044636
CAS číslo: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference