Dibenzosuberenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-one
D31737-100G
D31737-25G
SIALD31737-100GEA
5350
CZK
SIALD31737-100G
SIALD31737-25G
Dibenzosuberenone, Sigma-Aldrich®
Dibenzosuberenone
Vzorec:
C₁₅H₁₀O MW: 206,24 g/mol Bod varu: 345 °C (1013 hPa) Bod tání: 195…198 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003588 CAS číslo: 2222-33-5 EINECS: 218-737-3 |