Tisk…
Míchací odměrné válce, vysoká forma, třída A, USP, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
USP32408 USP32420 USP32428 USP32438 USP32448 USP32454 USP32462
BRNDUSP32408EA 1950 CZK
BRNDUSP32408 BRNDUSP32420 BRNDUSP32428 BRNDUSP32438 BRNDUSP32448 BRNDUSP32454 BRNDUSP32462
Míchací odměrné válce, vysoká forma, třída A, USP, BLAUBRAND®
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3,3, třída A, shoda certifikována.
  • s certifikátem dle USP
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • šestihranná skleněná základna, PP zátka (kromě 500 a 1000 ml válců, PE zátka)
  • rysky na hlavních stupnicích, rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
* Výška bez zátky.
Certifikace: DIN EN ISO 4788.