Tisk…
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS Certificate, BLAUBRAND® ETERNA
Dodavatel: Brand
DAKKS32762 DAKKS32720 DAKKS32738 DAKKS32754 DAKKS32764 DAKKS32708
BRNDDAKKS32762EA 4260 CZK
BRNDDAKKS32762 BRNDDAKKS32720 BRNDDAKKS32738 BRNDDAKKS32754 BRNDDAKKS32764 BRNDDAKKS32708
Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass, DAkkS Certificate, BLAUBRAND® ETERNA
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3,3, vysoká forma, třída A, shoda certifikována.
  • včetně kalibračního certifikátu DAkkS
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • šestihranná skleněná základna, s výlevkou
  • rysky na hlavní stupnici, značky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
Certifikace: DIN EN ISO 4788