Tisk…
Válce odměrné, kalibrace na DAkkS, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
DAKKS32138 DAKKS32148 DAKKS32164 DAKKS32162 DAKKS32154 DAKKS32120 DAKKS32128 DAKKS32108 DAKKS32105
BRNDDAKKS32138EA 3020 CZK
BRNDDAKKS32138 BRNDDAKKS32148 BRNDDAKKS32164 BRNDDAKKS32162 BRNDDAKKS32154 BRNDDAKKS32120 BRNDDAKKS32128 BRNDDAKKS32108 BRNDDAKKS32105
Válce odměrné, kalibrace na DAkkS, BLAUBRAND®
Válce Measuring Cylinders
Borosilikátové sklo 3,3, vysoká forma, třída A, shoda certifikována.
  • zahrunuje kalibrační certifikát DAkkS
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • šestihranná skleněná základna, s výlevkou
  • kruhové značky na hlavní stupnici, značky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
Certifikace: DIN EN ISO 4788