Tisk…
Byrety, boční kohout, Schellbach, s certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkkS, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
USP13844 USP13847 USP13848 DAKKS13848 DAKKS13847 DAKKS13844
BRNDUSP13844EA 5060 CZK
BRNDUSP13844 BRNDUSP13847 BRNDUSP13848 BRNDDAKKS13848 BRNDDAKKS13847 BRNDDAKKS13844
Byrety, boční kohout, Schellbach, s certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkkS, BLAUBRAND®
Byrety
Borosilikátové sklo 3,3, PTFE ventil, třída AS.
  • Kalibrováno pro dodání 'TD, Ex'
  • Schellbachův proužek, kroužkové značky při velkých promocích
  • Značky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu představují optimální kombinaci odolnosti a čitelnosti
Délka: 800 mm
Délka: 800 mm
Certifikace: DIN EN ISO 385