Tisk…
Láhve, úzké nebo široké hrdlo, sodnovápenaté sklo, čiré nebo jantarové, se standardním zábrusem
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41301018 41301006 41303024 41311012 41311024 41311030
HECH41301018EA 252 CZK
HECH41301018 HECH41301006 HECH41303024 HECH41311012 HECH41311024 HECH41311030
Láhve, úzké nebo široké hrdlo, sodnovápenaté sklo, čiré nebo jantarové, se standardním zábrusem
Láhve Láhve skleněné
Láhve, vyrobené ze sodnovápenatého skla, se zabroušenou plochou skleněnou zátkou.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Nejsou odolné teplotnímu šoku
  • Pevné skleněné zátky