Tisk…
VWR®, Rámy pro podložky PureStep
Dodavatel: VWR Collection
115-1296EA 5580 CZK
115-1296 115-1287 115-1288 115-1289 115-1290 115-1291 115-1292 115-2471
VWR®, Rámy pro podložky PureStep
Rohože Mat Frames
Rámy jsou určeny pro použití společně s podložkami PureStep. Tím je vytvořen systém, který je vhodný pro kritická místa, kde není možné použití lepicí podložky přímo na povrch podlahy. Rám je vyroben z tvrdého odolného polystyrenu v kombinaci s protiskluzovým materiálem, který drží na většině povrchů.
  • Chrání podlahy před zbytky lepidla
  • Snižuje riziko uklouznutí a pádů
  • Protiskluzové části vyrobené z polyesterové textilie potažené polymerem
  • Přirozeně antimikrobiální, odolný vůči plísním a plísním
Informace pro objednávání: Adhesive mats are sold separately.