Tisk…
VWR®, pH a redoxní elektrody univerzální
Dodavatel: VWR Collection
662-1398EA 6790 CZK
662-1398 662-1383 662-1384 662-1385 662-1386 662-1387 662-1388 662-1389 662-1390 662-1391 662-1392 662-1393 662-1395 662-1382 662-1397 662-1399 662-1401 662-1402 662-1403 662-1404 662-1405 662-1406 662-1407 662-1396
VWR®, pH a redoxní elektrody univerzální
Elektrody Elektrody pH
Laboratorní elektrody a elektrody vhodné pro různá odvětví jsou dodávány buď s pevně připevněným kabelem, nebo zástrčkou v hlavě a tak je lze použít s většinou pH metrů na trhu.
  • Pohodlná manipulace
  • Spolehlivé, rychlé čtení
  • Gel nebo tekutý elektrolyt, skleněné nebo epoxidové tělo tělesa
  • K dispozici s různými připojeními: Hlava zástrčky nebo pevný kabel (1 metr) se zástrčkou typu DIN nebo BNC
Všechny elektrody VWR® jsou během výrobního procesu kontrolovány ve dvou bodech a poté jsou vyraženy, aby byla zajištěna kvalita. Jsou dodávány s namáčecí lahví a uzávěrem, aby se zajistilo, že skleněná a referenční spojka citlivá na pH zůstanou ve špičkovém stavu a jsou okamžitě připraveny k použití.
Informace o dodávce: Obsahuje pouze pH-elektrodu.