Tisk…
Multiparametrové měřiče, ruční, Portavo® 907
Dodavatel: KNICK
907MULTICOND 907MULTIOXY 907SETMULTILDO
665-0287EA 49970 CZK
665-0287 664-0138 665-0361
Multiparametrové měřiče, ruční, Portavo® 907
Meřiče elektrochemické Meřiče pH a multimetry
Tyto univerzální přenosné přístroje mohou měřit pH, ORP, vodivost a rozpuštěný kyslík (optické sondy). Díky své robustnosti a velkému výběru vhodných senzorů jsou vhodné pro laboratorní i procesní aplikace. Vodotěsné podle IP 66/IP 67.
  • vyztužené plastové pouzdro pro náročné průmyslové aplikace
  • integrovaný kryt chrání displej a slouží jako laboratorní stojan
  • barevný TFT displej s vysokým rozlišením je transreflexní, což umožňuje čtení displeje za jasného slunečního světla
  • funkce záznamu dat může uložit až 10 000 hodnot
  • digitální vstup Memosens®, který umožňuje digitalizaci a indukční přenos signálů, tj. bezkontaktně
  • integrovaný chránič (toulec) senzoru (ochranná nádoba na senzor) zabraňuje vysychání a poškození senzoru
  • je možné optické měření kyslíku
  • automatická kontrola stavu zařízení a senzoru; sledování konce platnosti kalibrace
  • Memosens®: Všechny informace týkající se senzoru jsou během jeho životnosti zaznamenávaný přímo do senzoru (kalibrace, provozní doba, výrobní číslo, opotřebení, sterilizace...)
Portavo® 907 Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter and the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, with M12 8-pin plug according to DIN EN 50262.
Portavo® 907 OXY Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter and the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, with M12 8-pin plug according to DIN EN 50262.
Portavo® 907 LDO Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, a carrying case and buffer solutions.
Portavo® 907 pH Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens sensor SE 102 NMS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Portavo® 907 Multi Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens pH sensor SE 102 NMS, Meosens conductivity sensor SE 615/1-MS, Memosens oxygen sensor SE 715/1-MS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Informace o dodávce: dodáváno s návodem, 4 bateriemi typu AA, s poutkem na zápěstí, výrobním certifikátem, mikro USB portem pro připojení k PC, USB kabelem (1,5 m) a PC softwarem Paraly® 112. Všechny přístroje, s výjimkou sad, jsou dodávány bez elektrody, kterou je třeba objednat zvlášť.
Sada Portavo® 907 LDO Set zahrnuje víceparametrový měřič Portavo® 907, digitální senzor SE340-MS pro optické měření kyslíku, transportní kufřík a kalibrační roztoky.
Sada Portavo® 907 pH Set zahrnuje víceparametrový měřič Portavo® 907, digitální pH senzor Memosens SE102-MS, kabel Memosens CA/MS-001XFA-L, transportní kufřík a kalibrační roztoky pH.
Sada Portavo® 907 Multi Set zahrnuje víceparametrový měřič Portavo® 907, digitální pH senzor Memosens SE102-MS, vodivostní senzor Memosens SE615 / 1-MS, kyslíkový senzor Memosens SE715 / 1-MS, kabel Memosens CA / MS-001XFA-L, transportní kufřík a kalibrační roztoky pH