Tisk…
Calcein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0875-5G C0875-25G
SIALC0875-5GEA 7160 CZK
SIALC0875-5G SIALC0875-25G
Calcein, Sigma-Aldrich®
Calcein
Vzorec: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
MDL Number: MFCD00005049
CAS číslo: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1